Learn More
2-cloro-3-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3-nitrobenzoic Acid |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.9829 |