Learn More
2-cloro-3-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30352584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352584 1 g 1 g
30358144 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3740751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3970-35-2
Fórmula molecular C7 H4 Cl N O4
Peso molecular (g/mol) 201.56
Sinónimo 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-Chloro-3-carboxynitrobenzene, NSC 92742
Nombre IUPAC Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)c1cccc(c1Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-nitrobenzoic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.9829