Learn More
Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10140172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10140172 5 g Frasco de vidrio 5 g
10561842 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10140172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161480050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3970-35-2 | C7H4ClNO4 | 201.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3970-35-2
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.57
Número MDL MFCD00007069
Clave InChI JRQDVRIQJJPHEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-3-nitro-benzoic acid, 2-chloro-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-carboxynitrobenzene, nitrochlorbenzoesaure, pubchem2100, acmc-1ctvl, 2-chloro-3-nitrobenzic acid, 2-chloro-3-nitrobezoic acid
PubChem CID 19870
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 183°C to 188°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(NO2)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 402
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.