Learn More
Ácido 2-cloro-3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398086 5 g 5 g
11388086 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14954.06
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 3970-35-2 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3970-35-2
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.562
Número MDL MFCD00007069
Clave InChI JRQDVRIQJJPHEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-3-nitro-benzoic acid, 2-chloro-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-carboxynitrobenzene, nitrochlorbenzoesaure, pubchem2100, acmc-1ctvl, 2-chloro-3-nitrobenzic acid, 2-chloro-3-nitrobezoic acid
PubChem CID 19870
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 182°C to 186°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 645427
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza 98%