Learn More
2-Cloro-3-nitro-5-(trifluorometil)piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438886 25 g 25 g
15411589 1 g 1 g
15421589 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64394.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72587-15-6 | C6H2ClF3N2O2 | 226.539 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72587-15-6
Fórmula molecular C6H2ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 226.539
Número MDL MFCD06255171
Clave InChI DRPIKFKCAJGTJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-nitropyridine, pyridine, 2-chloro-3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-3-nitro-2-chloropyridine, pubchem17529, acmc-209onn, abbypharma ap-11-5568, 2-chloro-3-nitro-5-trifluoromethyl-pyridine, 2-chloro3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 4736950
Nombre IUPAC 2-cloro-3-nitro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=C(C=NC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 25 g
Beilstein 7586778
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.54
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido