Learn More
2-Cloro-3-nitro-4-picolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10249863 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10249863 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10413073 1 g Frasco de vidrio 1 g
10280463 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10249863 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379451000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 23056-39-5
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 172.57
Número MDL MFCD00012347
Clave InChI JHARVUVBTAAPLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-nitro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-4-methylpyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro-pyridine, pubchem6148, acmc-1cui4, 2-chloro-3-nitro4-picoline, ksc496c3n, 2-chlor-4-methyl-3-nitropyridin
PubChem CID 345363
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metil-3-nitropiridina
SMILES CC1=C(C(=NC=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 51°C to 53°C
Color Amarillo a beige
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.