Learn More
2-cloro-3-metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10594974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10594974 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10594974 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor NRB00907DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-3-methylquinoline
CAS 57876-69-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H8ClN
Número MDL MFCD00100265
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-3-methyl-quinoline, quinoline, 2-chloro-3-methyl, zlchem 105, pubchem12431, acmc-1ayrn, methyl 2-chloroquinoline, 2-chloro-3-methylquinolin, 3-methyl-2-chloroquinoline, 2-cloro-3-methyl-quinoline, 2-chloro-3-methyl quinoline
Clave InChI UMYPPRQNLXTIEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2N=C1Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-3-metilquinolina
Peso molecular (g/mol) 177.631
PubChem CID 339082
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.63
Porcentaje de pureza 97%