Learn More
2-Coro-3-metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11345569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345569 5 g 5 g
11335569 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50492.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2-cloro-3-metilquinolina se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57876-69-4
Fórmula molecular C10H8ClN
Peso molecular (g/mol) 177.631
Número MDL MFCD00100265
Clave InChI UMYPPRQNLXTIEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-methyl-quinoline, quinoline, 2-chloro-3-methyl, zlchem 105, pubchem12431, acmc-1ayrn, methyl 2-chloroquinoline, 2-chloro-3-methylquinolin, 3-methyl-2-chloroquinoline, 2-cloro-3-methyl-quinoline, 2-chloro-3-methyl quinoline
PubChem CID 339082
Nombre IUPAC 2-cloro-3-metilquinolina
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2N=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-methylquinoline
Punto de fusión 82°C to 84°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.63
Porcentaje de pureza 97%