Learn More
2-Chloro-3-methylquinoline, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10753251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753251 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10753251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 268890050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-methylquinoline
Nombre de nota 97%
CAS 57876-69-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83.0°C to 84.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H8ClN
Número MDL MFCD00100265
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-chloro-3-methyl-quinoline, quinoline, 2-chloro-3-methyl, zlchem 105, pubchem12431, acmc-1ayrn, methyl 2-chloroquinoline, 2-chloro-3-methylquinolin, 3-methyl-2-chloroquinoline, 2-cloro-3-methyl-quinoline, 2-chloro-3-methyl quinoline
Clave InChI UMYPPRQNLXTIEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2N=C1Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-3-metilquinolina
Peso molecular (g/mol) 177.631
PubChem CID 339082
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.63
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystals or Crystalline Needles