Learn More
2-Cloro-3-metilpiridina, + 98 %
Código de producto. 11359865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359865 25 g 25 g
11349865 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19861.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18368-76-8
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.571
Número MDL MFCD00234177
Clave InChI RKVUCIFREKHYTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-picoline, 2-chloro 3-methylpyridine, 3-picoline, 2-chloro, pyridine, 2-chloro-3-methyl, 2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine,2-chloro-3-methyl, pubchem2074, 2-chloro-methyl-pyridine, 2-chloro3-methyl-pyridine
PubChem CID 87603
Nombre IUPAC 2-cloro-3-metilpiridina
SMILES CC1=C(N=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-methylpyridine
Densidad 1.17
Punto de ebullición 192°C to 193°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 107895
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza ≥98%