Learn More
2-Cloro-3-metilpiridina, + 98 %
Código de producto. 11349865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349865 5 g 5 g
11359865 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19861.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18368-76-8
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.571
Número MDL MFCD00234177
Clave InChI RKVUCIFREKHYTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-picoline, 2-chloro 3-methylpyridine, 3-picoline, 2-chloro, pyridine, 2-chloro-3-methyl, 2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine,2-chloro-3-methyl, pubchem2074, 2-chloro-methyl-pyridine, 2-chloro3-methyl-pyridine
PubChem CID 87603
Nombre IUPAC 2-cloro-3-metilpiridina
SMILES CC1=C(N=CC=C1)Cl
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-methylpyridine
Densidad 1.17
Punto de ebullición 192°C to 193°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 107895
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza ≥98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.