Learn More
2-cloro-3-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3-methylaniline |
| CAS | 29027-17-6 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Cl N |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(N)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-3-metil-anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 141.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0345 |