Learn More
2-Cloro-3-metil-5-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10577834
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10577834 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10577834 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09487DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
CAS 22280-56-4
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Número MDL MFCD00173686
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-5-nitro-3-picoline, pyridine, 2-chloro-3-methyl-5-nitro, 2-chloro-3-methyl-5-nitro pyridine, 2-chloro-3-methyl-5-nitro-pyridine, 2-chloro-5-nitro-3-methylpyridine, pubchem10621, acmc-209fub, ksc207a2n, osioigxjuztwri-uhfffaoysa
Clave InChI OSIOIGXJUZTWRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CN=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-cloro-3-metil-5-nitropiridina
Peso molecular (g/mol) 172.568
PubChem CID 89648
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 97%