Learn More
Ácido 2-cloro-3-metoxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15595996 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15595996 1 g 1 g
15506006 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15595996 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459900010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33234-36-5 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33234-36-5
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.59
Número MDL MFCD07784399
Clave InChI VIUDWLLKFANPLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2-chloro-3-methoxy, acmc-20a6cl, 2-chloro-m-anisic acid, 2-chloro-3-methoxybenzoicacid, 2-chloro-3-methoxybenzoic acid
PubChem CID 16218063
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-3-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 161.0°C to 165.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.