Learn More
2-cloro-3-yodopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3-iodopyridine |
| CAS | 78607-36-0 |
| Fórmula molecular | C5 H3 Cl I N |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3ClIN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H |
| SMILES | Clc1ncccc1I |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-3-yodopiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 239.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.8999 |