Learn More
2-Cloro-3-yodopiridina, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10341593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10341593 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10341593 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379510050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-iodopyridine
CAS 78607-36-0
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93°C to 96°C
Color De crema amarillento a salmón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H3ClIN
Número MDL MFCD00661298
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-chloro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-chloro-3-iodo, 3-iodo-2-chloropyridine, zlchem 306, pubchem1188, acmc-209pes, 2-chloro-3-iodopyridine, ksc378k0b, 2-chloranyl-3-iodanyl-pyridine, 2-choro-3-iodopyridine
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI OHWSWGXNZDSHLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)I
Nombre IUPAC 2-cloro-3-yodopiridina
Peso molecular (g/mol) 239.44
PubChem CID 2735743
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.44
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3-iodopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación