Learn More
2-Cloro-3-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11394426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394426 1 g 1 g
11304436 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20028.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78607-36-0
Fórmula molecular C5H3ClIN
Peso molecular (g/mol) 239.44
Número MDL MFCD00661298
Clave InChI OHWSWGXNZDSHLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-chloro-3-iodo, 3-iodo-2-chloropyridine, zlchem 306, pubchem1188, acmc-209pes, 2-chloro-3-iodopyridine, ksc378k0b, 2-chloranyl-3-iodanyl-pyridine, 2-choro-3-iodopyridine
PubChem CID 2735743
Nombre IUPAC 2-cloro-3-yodopiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-iodopyridine
Punto de fusión 93°C to 97°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4243304
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.44
Porcentaje de pureza 97%