Learn More
2-Cloro-3-yodo-1,4-dimetoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457167 5 g 5 g
15447167 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34232.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1335243-55-4 | C8H8ClIO2 | 298.504 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1335243-55-4
Fórmula molecular C8H8ClIO2
Peso molecular (g/mol) 298.504
Número MDL MFCD22380712
Clave InChI IMMMDYMSUZKGSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-3,6-dimethoxy-2-iodobenzene
PubChem CID 98001136
Nombre IUPAC 2-cloro-3-yodo-1,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)OC)I)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-iodo-1,4-dimethoxybenzene
Punto de fusión 129°C to 131°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.51
Porcentaje de pureza 97%