Learn More
2-Cloro-3-hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420193 25 g 25 g
11410193 5 g 5 g
11430193 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420193 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11376.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6636-78-8 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6636-78-8
Fórmula molecular C5H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 129.54
Número MDL MFCD00006235
Clave InChI RSOPTYAZDFSMTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-hydroxypyridine, 2-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-chloro, unii-vy212q0s3j, 2-chloro-3-hydroxy pyridine, 2-chloro-3-hydroxypyridine 2-chloro-3-pyridinol, 2-chlorpyridin-3-ol, pubchem2577, 2-chloro-pyridin-3-ol, 2-chloro-pyridine-3-ol
PubChem CID 81136
Nombre IUPAC 2-cloropiridin-3-ol
SMILES OC1=CC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-hydroxypyridine
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2216
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 98%