Learn More
Ácido 2-cloro-3-hidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 51786-10-8 |
| Fórmula molecular | C7H5O3Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)O)Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloro-3-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 172.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.9927 |