Learn More
2-cloro-3-hidrazinipirazina, TRC
Código de producto. 30367337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30367337 10 g
30349608 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367337 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36764310G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63286-28-2
Fórmula molecular C4H5N4Cl
Peso molecular (g/mol) 144.56
Nombre IUPAC (3-clororirazina-2-il)hidrazina
SMILES NNc1nccnc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-hydrazinylpyrazine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5ClN4/c5-3-4(9-6)8-2-1-7-3/h1-2H,6H2,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0203