Learn More
2-cloro-3-formiltiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3-formylthiophene |
| CAS | 14345-98-3 |
| Fórmula molecular | C5H3ClOS |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-3-thiophenealdehyde, 2-Chloro-3-thiophenecarboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3ClOS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-3H |
| SMILES | O=CC1=C(Cl)SC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-clorotiofeno-3-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 146.59 |