Learn More
2-Cloro-3-fluoropiridina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11976421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11976421 25 g 25 g
11966421 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11976421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442080250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 17282-04-1
Fórmula molecular C5H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 131.54
Clave InChI SVAZIMBLBHOVIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro, 2-chloro-3-fluoro-pyridine, pubchem2532, acmc-1cc0d, ksc174s3h, 2-chloro-3-fluoropyridine, 2-chloro-3-fluoropyridine 1g
PubChem CID 2782791
Nombre IUPAC 2-cloro-3-fluoropiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-fluoropyridine
Densidad 1.3230g/mL
Punto de ebullición 80°C (80.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.323
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.54
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3-fluoropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.