Learn More
2-Cloro-3-fluoropiridina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11966421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11966421 5 g 5 g
11976421 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442080050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 17282-04-1
Fórmula molecular C5H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 131.54
Clave InChI SVAZIMBLBHOVIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro, 2-chloro-3-fluoro-pyridine, pubchem2532, acmc-1cc0d, ksc174s3h, 2-chloro-3-fluoropyridine, 2-chloro-3-fluoropyridine 1g
PubChem CID 2782791
Nombre IUPAC 2-cloro-3-fluoropiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-fluoropyridine
Densidad 1.3230g/mL
Punto de ebullición 80°C (80.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.323
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.54
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3-fluoropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.