Learn More
2-Cloro-3-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364416 1 g 1 g
11374416 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20022.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17282-04-1 | C5H3ClFN | 131.534 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17282-04-1
Fórmula molecular C5H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 131.534
Número MDL MFCD03095302
Clave InChI SVAZIMBLBHOVIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro, 2-chloro-3-fluoro-pyridine, pubchem2532, acmc-1cc0d, ksc174s3h, 2-chloro-3-fluoropyridine, 2-chloro-3-fluoropyridine 1g
PubChem CID 2782791
Nombre IUPAC 2-cloro-3-fluoropiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-fluoropyridine
Densidad 1.325
Punto de ebullición 62°C to 64°C (23 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5095
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 1363435
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.54
Porcentaje de pureza 97%