Learn More
Ácido 2-cloro-3-fluoropiridina-6-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462039 5 g 5 g
15459116 250 mg 250 miligramos
15452039 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462039 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64734.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 860296-24-8 | C6H3ClFNO2 | 175.543 g/mol
It is an important intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 860296-24-8
Fórmula molecular C6H3ClFNO2
Peso molecular (g/mol) 175.543
Número MDL MFCD13185819
Clave InChI JHFKXHUKNYFWJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-5-fluoropicolinic acid, 2-chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylicacid, 2-chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid, 6-chloro-5-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-chloro-3-fluoro-6-carboxypyridine, 2-chloro-3-fluoro-6-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 11412672
Nombre IUPAC ácido 6-cloro-5-fluoropiridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC(=C1F)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 10063182
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.54
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido