Learn More
Ácido 2-cloro-3-fluoropiridina-4-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314426 250 mg 250 miligramos
11304426 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20024.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628691-93-0
Fórmula molecular C6H3ClFNO2
Peso molecular (g/mol) 175.543
Número MDL MFCD04038325
Clave InChI NWNWBLRKHOVSEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-fluoroisonicotinic acid, 2-chloro-3-fluoro-4-carboxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-3-fluoro, 2-chloro-3-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-3-fluoro-isonicotinic acid, 2-chloro-3-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem17055, 2-chloro-3-fluoroisonicotinicacid, acmc-1bfbj, g00017-watson-int
PubChem CID 2782812
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-3-fluoropiridina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∼200°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.55
Porcentaje de pureza 95%