Learn More
2-Cloro-3-fluoro-5-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438568 5 g 5 g
15428568 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61972.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34552-15-3
Fórmula molecular C6H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 145.56
Número MDL MFCD06658238
Clave InChI XZJURWKNRAGMCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-fluoro-5-picoline, 2-chloro-3-fluoro-5-methyl-pyridine, 6-chloro-5-fluoro-3-picoline, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-5-methyl, 2-chloro-3-fluoro-5-methyl pyridine, pubchem14231, ksc495q2t, 6-chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
PubChem CID 13541365
Nombre IUPAC 2-chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
SMILES CC1=CC(F)=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.56
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido