Learn More
Ácido 2-cloro-3-fluoro-4-(trifluorometil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 1805457-37-7 |
| Fórmula molecular | C8H3ClF4O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3ClF4O2/c9-5-3(7(14)15)1-2-4(6(5)10)8(11,12)13/h1-2H,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(c(F)c1Cl)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloro-3-fluoro-4-(trifluorometil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 242.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.9758 |