Learn More
2-cloro-3-cianopiridina, TRC
Código de producto. 30368429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368429 50 g 50 g
30360599 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36511050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-cyanopyridine
CAS 6602-54-6
Fórmula molecular C6 H3 Cl N2
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, Nicotinonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloronicotinonitrile, 3-Cyano-2-chloropyridine, NSC 73287
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H
SMILES Clc1ncccc1C#N
Nombre IUPAC 2-cloropiridina-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 138.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.9985