Learn More
2-Cloro-3-cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462567 1 g 1 g
11472567 5 g 5 g
11482567 25 g 25 g
11349639 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11462567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14818.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6602-54-6 | C6H3ClN2 | 138.554 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6602-54-6
Fórmula molecular C6H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 138.554
Número MDL MFCD00014628
Clave InChI JAUPUQRPBNDMDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-cyanopyridine, 2-chloronicotinonitrile, 2-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-2-chloropyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro, 2-chloro-nicotinonitrile, 2-chloronicotinitrile, 2-chloro-3-cyano-pyridine, 2-chloro-3-cyanopyridine 2-chloronicotinonitrile, 2chloronicotinonitrile
PubChem CID 81079
Nombre IUPAC 2-cloropiridina-3-carbonitrilo
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C#N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-cyanopyridine
Punto de fusión 105°C to 109°C
Punto de ebullición 112°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 115772
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.56
Porcentaje de pureza 98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.