Learn More
2-Cloro-3-ciano-6-metilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487557 25 g 25 g
11467557 1 g 1 g
11477557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15648.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 28900-10-9 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28900-10-9
Fórmula molecular C7H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 152.58
Número MDL MFCD00082767
Clave InChI YSBNBAYNISAUIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-methylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-6-methylpyridine, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-3-cyano-6-picoline, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-nicotinonitrile, pubchem6128, 2-chloro-6-methylnicotinonitrile #, 2-chloro-3-cyano-6-methyl pyridine, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-pyridine
PubChem CID 520400
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilpiridina-3-carbonitrilo
SMILES CC1=CC=C(C#N)C(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-cyano-6-methylpyridine
Punto de fusión 114°C to 117°C
Cantidad 25 g
Beilstein 120414
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza 99%