Learn More
2-Cloro-3-ciano-4,6-dimetilpiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434613 100 g 100 g
11414613 5 g 5 g
11424613 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434613 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11562.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14237-71-9
Fórmula molecular C8H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 166.61
Número MDL MFCD00051676
Clave InChI RETJKTAVEQPNMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2-chloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-4,6-dimethyl, acmc-1azio, chlorodimethylnicotinonitrile, ksc496m6f, 2-chloro-4,6-dimethyinicotinonitrile, 4,6-dimethyl-2-chloro-nicotinonitrile
PubChem CID 223261
Nombre IUPAC 2-cloro-4,6-dimetilpiridina-3-carbonitrilo
SMILES CC1=CC(C)=C(C#N)C(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine
Punto de fusión 97°C to 100°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 131348
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza 98%