Learn More
2-cloro-3-(clorometil)quinolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10555133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10555133 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10523983 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10555133 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07048DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 90097-52-2
Fórmula molecular C10H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 212.073
Número MDL MFCD05865134
Clave InChI UOIJHUIOTFDGNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-chloromethyl quinoline, quinoline, 2-chloro-3-chloromethyl, 2-chloranyl-3-chloromethyl quinoline
PubChem CID 2063384
Nombre IUPAC 2-cloro-3-(clorometil)quinolina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-3-(chloromethyl)quinoline
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.08
Porcentaje de pureza 97%