Learn More
Ácido 2-cloro-3,6-difluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11471107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471107 5 g 5 g
11461107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24105.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287172-74-1
Fórmula molecular C7H3ClF2O2
Peso molecular (g/mol) 192.546
Número MDL MFCD01631441
Clave InChI COWJYTLVSFKOPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773530
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-3,6-difluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3,6-difluorobenzoic acid
Punto de fusión 126°C to 128°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-chloro-3,6-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-3,6-difluoro, pubchem8530, acmc-1cr2e, benzoic acid,2-chloro-3,6-difluoro, 2-chloro-3,6-difluorobenzoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.55
Porcentaje de pureza 97%