Learn More
2-Cloro-3,6-difluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11416716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416716 5 g 5 g
11406716 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23866.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261762-39-4
Fórmula molecular C7H3ClF2O
Peso molecular (g/mol) 176.547
Número MDL MFCD01631443
Clave InChI KPYBGKSDBNMHTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2-chloro-3,6-difluoro, 2,5-difluoro-6-chlorobenzaldehyde, 6-chloro-2,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem2618, zlchem 1271, acmc-1cfb6, intermediates-zcf02699, ksc495g2n, 2-chloro-3,6-difluoro-benzaldehyde, 2-chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
PubChem CID 2773509
Nombre IUPAC 2-cloro-3,6-difluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)C=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Punto de fusión 46°C to 48°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.55
Porcentaje de pureza 97%