Learn More
2-Cloro-3,5-dinitropiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781165 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10781165 5 g Frasco de vidrio 5 GR
1 options
Código de producto. 10781165 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208190050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3,5-dinitropyridine
CAS 2578-45-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63.0°C to 66.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H2ClN3O4
Fórmula lineal (O2H)(C5H2N)Cl
Número MDL MFCD00006233
Cantidad 5 g
Beilstein 20,III,2536
Sinónimo pyridine, 2-chloro-3,5-dinitro, 2-chloro-3,5-dinitro-pyridine, pubchem6103, acmc-209gmh, 2-chloro3,5-dinitropyridine, 2-chloro-3,5-dinitropyridine
Clave InChI QLHVJBXAQWPEDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-cloro-3,5-dinitropiridina
Peso molecular (g/mol) 203.54
PubChem CID 75738
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.54
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.