Learn More
2-cloro-3,5-dinitrobenzotrifluoruro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438247 5 g 5 g
11448247 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17617.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 392-95-0 | C7H2ClF3N2O4 | 270.55 g/mol
It is used to increase mutagenic activity in the glutathione transferase mutant (C36).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para aumentar la actividad mutagénica en el mutante glutatión transferasa (C36).
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo, metanol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco. Almacenar en un congelador a menos de 20 ˚C, bajo atmósfera inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392-95-0
Fórmula molecular C7H2ClF3N2O4
Peso molecular (g/mol) 270.55
Número MDL MFCD00007076
Clave InChI RLXKADBMLQPLDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 2-chloro-1,5-dinitro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-chloro-1,5-dinitro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-3,5-binitrotrifluorotoluene, pubchem4846, 2-chlor-1,5-dinitro-3-trifluormethyl benzol, ksc914e2d, labotest-bb lt00159813, labotest-bb lt03380099, 2-chloro-3,5-dinitro-benzotrifluoride
PubChem CID 67851
Nombre IUPAC 2-cloro-1,5-dinitro-3-(trifluorometilo)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
Punto de fusión 61°C to 64°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 2061156
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in Chloroform,Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.55
Porcentaje de pureza ≥98%