Learn More
Ácido 2-cloro-3,5-dinitrobenzoico, 97 % (peso seco), puede contener hasta un 5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437617 100 g 100 g
11399649 25 g 25 g
11447617 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15675.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2497-91-8 | C7H3ClN2O6 | 246.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2497-91-8
Fórmula molecular C7H3ClN2O6
Peso molecular (g/mol) 246.56
Número MDL MFCD00007070
Clave InChI ADTKEYLCJYYHHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3,5-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-3,5-dinitro, 2-carboxy-4,6-dinitrochlorobenzene, 3,5-dinitro-2-chlorobenzoic acid, acmc-209uud, timtec-bb sbb003177, wln: wnr bg cvq enw, 4-09-00-01359 beilstein handbook reference, ksc495o8b, 2-chloro-3,5-dinitro-benzoicaci
PubChem CID 17247
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-3,5-dinitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Punto de fusión 196°C to 201°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), puede contener hasta ≈5 % de agua
Cantidad 100 g
Beilstein 2146480
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.56
Porcentaje de pureza 97%