Learn More
2-Cloro-3,5-dimetilpirazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10397663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10397663 1 g 1 g
10153753 5 g 5 g
10613235 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10397663 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08011DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 38557-72-1
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.59
Número MDL MFCD00126945
Clave InChI BTGGHNHGPURMEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11672680
Nombre IUPAC 2-cloro-3,5-dimetilpirazina
SMILES CC1=CN=C(Cl)C(C)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3, 5-dimethylpyrazine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro 3,5-dimethyl pyarazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-pyrazine, 3,5-dimethyl-2-chloropyrazine, 2-chloro 3,5-dimethyl pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl pyrazine, pyrazine,2-chloro-3,5-dimethyl, 2-chloranyl-3,5-dimethyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl, 3-chloro-2,6-dimethylpyrazine
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 97%