Learn More
2-cloro-3,5-dimetilfenol, TRC
Código de producto. 30354632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354632 25 mg -
30350270 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30354632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36600025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5538-41-0
Fórmula molecular C8 H9 Cl O
Peso molecular (g/mol) 156.61
Sinónimo Phenol, 2-chloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 2-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-3,5-dimethylphenol, 2-Chloro-3,5-xylenol
Nombre IUPAC 2-cloro-3,5-dimetilfenol
SMILES Cc1cc(C)c(Cl)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3,5-dimethylphenol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-6(2)8(9)7(10)4-5/h3-4,10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0342