Learn More
2-cloro-3,5-dimetilfenol, Mikromol™
Descripción
2-cloro-3,5-dimetilfenol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3,5-dimethylphenol |
| CAS | 5538-41-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloro-3,5-dimethylphenol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H9 Cl O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenol, 2-chloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 2-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-3,5-dimethylphenol, 2-Chloro-3,5-xylenol, Chloroxylenol Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-6(2)8(9)7(10)4-5/h3-4,10H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(Cl)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-3,5-dimetilfenol |
| Mostrar más |