Learn More
2-Cloro-3,5-dibromo-6-metilpiridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10585080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10585080 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10585080 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00204DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-3, 5-dibromo-6-methylpyridine
CAS 1000018-58-5
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H4Br2ClN
Número MDL MFCD09702430
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-3,5-dibromo-6-methylpyridine, acmc-2097lo
Clave InChI AYZAQZJMQIXSLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(Cl)=C(Br)C=C1Br
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-2-cloro-6-metilpiridina
Peso molecular (g/mol) 285.36
PubChem CID 26966711
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.37
Porcentaje de pureza 97%