Learn More
2-cloro-3,5-bis(trifluorometil)-bencenamina, TRC
Código de producto. 30344216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344216 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30344216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC01404025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenamine
CAS 201593-90-0
Fórmula molecular C8 H4 Cl F6 N
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4ClF6N/c9-6-4(8(13,14)15)1-3(2-5(6)16)7(10,11)12/h1-2H,16H2
SMILES Nc1cc(cc(c1Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-cloro-3,5-bis(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 263.567
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.994