Learn More
2-cloro-3,4-dimetoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30354855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30354855 1 g
1 options
Código de producto. 30354855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4276601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
CAS 5417-17-4
Fórmula molecular C9H9ClO3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Chloroveratraldehyde, NSC 7375
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
SMILES ClC1=C(C=O)C=CC(OC)=C1OC
Nombre IUPAC 2-cloro-3,4-dimetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 200.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.02