Learn More
2-Cloro-3,4-dimetoxi-beta-nitrostireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-3,4-dimethoxy-beta-nitrostyrene |
| CAS | 41122-35-4 |
| Fórmula molecular | C10H10ClNO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-3,4-dimethoxy-1-(2-nitroethenyl)benzene, 3-Chloro-4-(2-nitrovinyl)veratrole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-4-3-7(5-6-12(13)14)9(11)10(8)16-2/h3-6H,1-2H3/b6-5+ |
| SMILES | ClC1=C(OC)C(OC)=CC=C1/C=C/[N+]([O-])=O |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-1,2-dimetoxi-4-[(E)-2-nitroetenil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 243.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0298 |