Learn More
2-Cloro-3,4-dimetoxi-beta-nitrostireno, TRC
Código de producto. 30349793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30349793 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30349793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC368190500MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3,4-dimethoxy-beta-nitrostyrene
CAS 41122-35-4
Fórmula molecular C10H10ClNO4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Chloro-3,4-dimethoxy-1-(2-nitroethenyl)benzene, 3-Chloro-4-(2-nitrovinyl)veratrole
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-4-3-7(5-6-12(13)14)9(11)10(8)16-2/h3-6H,1-2H3/b6-5+
SMILES ClC1=C(OC)C(OC)=CC=C1/C=C/[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 3-cloro-1,2-dimetoxi-4-[(E)-2-nitroetenil]benceno
Peso molecular (g/mol) 243.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0298
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.