Learn More
2-Cloro-3,4-ácido dihidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30367760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367760 100 mg -
30360750 10 mg 10 miligramos
30352356 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC598093100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87932-50-1
Fórmula molecular C7H5ClO4
Peso molecular (g/mol) 188.56
Nombre IUPAC Ácido 2-cloro-3,4-dihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3,4-dihydroxybenzoic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO4/c8-5-3(7(11)12)1-2-4(9)6(5)10/h1-2,9-10H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.9876