Learn More
2-Cloro-3',4'-dihidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475497 25 g 25 g
11485497 100 g 100 g
11495497 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23496.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-40-1 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone is used as a styptic adrenobazone, quasi adrenaline drug gasp spirit of intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-3′,4′-dihidroxiacetofenona se utiliza como adrenobazona estíptica, fármaco similar a la adrenalina y alcohol inhalado de intermediarios.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-40-1
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.591
Número MDL MFCD00002200
Clave InChI LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl ethanone, 4-chloroacetyl catechol, 3,4-dihydroxyphenacyl chloride, ethanone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl, unii-fn6949l56q, 3',4'-dihydroxy-2-chloroacetophenone, chloromethyl 3,4-dihydroxyphenyl ketone, 2-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, .alpha.-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone
PubChem CID 66834
ChEBI CHEBI:51844
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(3,4-dihidroxifenil)etanona
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CCl)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
Punto de fusión 172°C to 176°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2092660
Información de solubilidad Soluble in DMSO,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone