Learn More
2-cloro-2-(fenilhidrazono)éster etílico de ácido etílico, TRC
Código de producto. 30364669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364669 500 mg -
30358937 5 g -
30355753 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC385953500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28663-68-5
Fórmula molecular C10H11N2O2Cl
Peso molecular (g/mol) 226.65
Sinónimo Ethyl (Phenylhydrazono)chloromethylcarboxylate, Ethyl 2-(2-Phenylhydrazono)-2-chloroacetate, Ethyl 2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetate, Ethyl Chloro(phenylhydrazono)acetate, Ethyl Chloroglyoxylate phenylhydrazone, NSC 333417, Oxalyl Chloride Phenylhydrazone Ethyl Ester
Nombre IUPAC acetato de etil (2E)-2-cloro-2-(fenilhidrazilideno)acetato
SMILES CCOC(=O)\C(=N\Nc1ccccc1)\Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-2-(phenylhydrazono)acetic Acid Ethyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClN2O2/c1-2-15-10(14)9(11)13-12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,2H2,1H3/b13-9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0509